4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4'-Thiodipyridine, Di(pyridin-4-yl)sulphane
OR936342-1G OR936342-5G
APOSOR936342-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR936342-1G APOSOR936342-5G
4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
4,4'-Dipyridyl sulphide
Formule: C₁₀H₈N₂S
MW: 188,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059784
Numéro CAS: 37968-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité