4-tert-Butoxybenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936350-1G OR936350-25G OR936350-5G
APOSOR936350-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR936350-1G APOSOR936350-25G APOSOR936350-5G
4-tert-Butoxybenzaldéhyde 95%
4-tert-Butoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040800
Numéro CAS: 57699-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité