(±)-α-Terpinéole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
OR936354-100G OR936354-500G
APOSOR936354-100GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR936354-100G APOSOR936354-500G
(±)-α-Terpinéole 95%
(±)-α-Terpineol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001557
Numéro CAS: 98-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité