Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936362-25G
APOSOR936362-25GEA 180 EUR InStock
APOSOR936362-25G
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque 97%
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016536
Numéro CAS: 4919-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité