2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936381-10G OR936381-1G OR936381-5G
APOSOR936381-10GEA 302 EUR InStock
APOSOR936381-10G APOSOR936381-1G APOSOR936381-5G
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001293
Numéro CAS: 29555-02-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité