4-Butoxyphénol 95%
OR936384-25G OR936384-5G
APOSOR936384-25GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR936384-25G APOSOR936384-5G
4-Butoxyphénol 95%
4-Butoxyphénol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002336
Numéro CAS: 122-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité