Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl glutaryl chlorideMethyl 4-chloroformylbutyrateMethyl 5-chloro-5-oxopentanoate
APOSOR936413-10GEA 190 EUR InStock
APOSOR936413-10G APOSOR936413-25G
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 95%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000756
Numéro CAS: 1501-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité