N-Decanoylsarcosine sodium salt 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936414-1G OR936414-5G
APOSOR936414-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR936414-1G APOSOR936414-5G
N-Decanoylsarcosine sodium salt 98%
N-Decanoylsarcosine sodium salt
Formule: C₁₃H₂₅NO₃
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00451533
Numéro CAS: 30377-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité