1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane
OR936422-100G OR936422-25G OR936422-5G
APOSOR936422-100GEA 609 EUR InStock
APOSOR936422-100G APOSOR936422-25G APOSOR936422-5G
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane 95%
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Formule: C₈H₁₉NSi₂
MW: 185,42 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042846
Numéro CAS: 7691-02-3
ONU: 2924
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité