4'-Acétoxyacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acétate de 4-acétylphényleAcétate de p-acétylphényle
APOSOR936428-100GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR936428-100G APOSOR936428-25G
4'-Acétoxyacétophénone 95%
4'-Acétoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017229
Numéro CAS: 13031-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité