tert-Butylacetyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3-Dimethylbutyryl chloride
OR936433-100G OR936433-25G
APOSOR936433-100GEA 596 EUR InStock
APOSOR936433-100G APOSOR936433-25G
tert-Butylacetyl chloride 95%
tert-Butylacetyl chloride
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'ébullition: 127…129 °C
Densité: 0.969 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000737
Numéro CAS: 7065-46-5
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité