1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Benzenediethanol, 1,4-Phenylenediethanol
OR936439-1G OR936439-5G
APOSOR936439-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR936439-1G APOSOR936439-5G
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00666548
Numéro CAS: 5140-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité