Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936451-1G OR936451-25G OR936451-5G
APOSOR936451-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR936451-1G APOSOR936451-25G APOSOR936451-5G
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 95%
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal
Formule: C₈H₁₈O₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010232
Numéro CAS: 31469-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité