N,N-Dipropylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenyldipropylamine
OR936458-25G OR936458-5G
APOSOR936458-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR936458-25G APOSOR936458-5G
N,N-Dipropylaniline 95%
N,N-Dipropylaniline
Formule: C₁₂H₁₉N
MW: 177,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035797
Numéro CAS: 2217-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité