6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936467-1G OR936467-5G
APOSOR936467-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR936467-1G APOSOR936467-5G
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Formule: C₉H₇NO₂S
MW: 193,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02660572
Numéro CAS: 133044-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité