3-Hydroxybenzophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936494-10G OR936494-25G OR936494-5G
APOSOR936494-10GEA 126 EUR InStock
APOSOR936494-10G APOSOR936494-25G APOSOR936494-5G
3-Hydroxybenzophénone 97%
3-Hydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002297
Numéro CAS: 13020-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité