2-Methylbenzothiazol-6-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]thiazol-6-ol
OR936497-1G OR936497-5G
APOSOR936497-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR936497-1G APOSOR936497-5G
2-Methylbenzothiazol-6-ol 97%
2-Methylbenzothiazol-6-ol
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00227234
Numéro CAS: 68867-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité