Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester
OR936499-25G OR936499-5G
APOSOR936499-25GEA 139 EUR InStock
APOSOR936499-25G APOSOR936499-5G
Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Formule: C₇H₉N₃O₃S
MW: 215,23 g/mol
Point de fusion: 195…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010415
Numéro CAS: 60845-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité