4-Aminostilbene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR936508-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR936508-1G APOSOR936508-5G
4-Aminostilbene 95%
4-Aminostilbene
Formule: C₁₄H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025377
Numéro CAS: 834-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité