Thioacétate de S-éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR936522-100GEA 292 EUR InStock
APOSOR936522-100G APOSOR936522-25G
Thioacétate de S-éthyle 98%
Thioacétate de S-éthyle
Formule: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015178
Numéro CAS: 625-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité