α,α-Diéthoxytoluene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR936523-25GEA 306 EUR InStock
APOSOR936523-25G APOSOR936523-5G
α,α-Diéthoxytoluene 95%
α,α-Diéthoxytoluene
Formule: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038525
Numéro CAS: 774-48-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité