Acide 3,3,5-triméthylhexanoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3,5-Trimethylhexanoic acid, 3,5,5-Trimethylhexanoicacid, 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
OR936533-100G OR936533-1KG OR936533-500G
APOSOR936533-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR936533-100G APOSOR936533-1KG APOSOR936533-500G
Acide 3,3,5-triméthylhexanoïque 98%
Acide 3,3,5-triméthylhexanoïque
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C/10mmHg
Point de fusion: –70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020507
Numéro CAS: 3302-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité