4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
OR936561-100G OR936561-1KG OR936561-500G
APOSOR936561-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR936561-100G APOSOR936561-1KG APOSOR936561-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 95%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005927
Numéro CAS: 19438-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité