2'-Acétoxyacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acétate de o-acétylphényleAcétate de 2-acétylphényle
APOSOR936566-25GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR936566-25G APOSOR936566-5G APOSOR936566-100G
2'-Acétoxyacétophénone 97%
2'-Acétoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017223
Numéro CAS: 7250-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité