4-Butylbenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936585-25G OR936585-5G
APOSOR936585-25GEA 843 EUR InStock
APOSOR936585-25G APOSOR936585-5G
4-Butylbenzaldéhyde 95%
4-Butylbenzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040751
Numéro CAS: 1200-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité