4-(3-Hydroxypropyl)-2-méthoxyphénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydroconiferyl Alcohol, 4-(3-Hydroxypropyl)-2-methoxyphenol
OR936589-1G OR936589-250MG
APOSOR936589-1GEA 194 EUR InStock
APOSOR936589-1G APOSOR936589-250MG
4-(3-Hydroxypropyl)-2-méthoxyphénol 97%
4-(3-Hydroxypropyl)-2-méthoxyphénol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016571
Numéro CAS: 2305-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité