Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-Methyl-5-cyclohexen-1-one-2-carboxylate, 6-Methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR936598-10G OR936598-1G OR936598-5G
APOSOR936598-10GEA 696 EUR InStock
APOSOR936598-10G APOSOR936598-1G APOSOR936598-5G
Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers) 95%
Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3419-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité