Tetramethylhydroquinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Dihydroxy-2,3,5,6-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-Tetramethyl-1,4-benzenediol, 2,3,5,6-Tetramethylbenzene-1,4-diol, Durohydroquinone, Dihydroxydurene
OR936609-1G OR936609-250MG
APOSOR936609-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR936609-1G APOSOR936609-250MG
Tetramethylhydroquinone 95%
Tetramethylhydroquinone
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045781
Numéro CAS: 527-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité