2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dimethylhex-3-yne-2,5-diol
OR936618-500G
APOSOR936618-500GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR936618-500G
2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol 95%
2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004468
Numéro CAS: 142-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité