N-Formyl-L-leucine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936620-10G OR936620-1G OR936620-5G
APOSOR936620-10GEA 575 EUR InStock
APOSOR936620-10G APOSOR936620-1G APOSOR936620-5G
N-Formyl-L-leucine 95%
N-Formyl-L-leucine
Formule: C₇H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055861
Numéro CAS: 6113-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité