2-Nitroso-1-naphtol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR936641-5GEA 154 EUR InStock
APOSOR936641-5G APOSOR936641-25G
2-Nitroso-1-naphtol 98%
2-Nitroso-1-naphtol
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003932
Numéro CAS: 132-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité