4-Benzoyloxy-2-azetidinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936652-10G OR936652-1G OR936652-5G
APOSOR936652-10GEA 812 EUR InStock
APOSOR936652-10G APOSOR936652-1G APOSOR936652-5G
4-Benzoyloxy-2-azetidinone 95%
4-Benzoyloxy-2-azetidinone
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012317
Numéro CAS: 28562-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité