2-Chloro-N,N-diéthylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936656-10G OR936656-1G OR936656-5G
APOSOR936656-10GEA 790 EUR InStock
APOSOR936656-10G APOSOR936656-1G APOSOR936656-5G
2-Chloro-N,N-diéthylaniline 95%
2-Chloro-N,N-diéthylaniline
Formule: C₁₀H₁₄ClN
MW: 183,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059477
Numéro CAS: 19372-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité