1-Méthylbenzotriazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936661-1G OR936661-25G OR936661-5G
APOSOR936661-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR936661-1G APOSOR936661-25G APOSOR936661-5G
1-Méthylbenzotriazole 95%
1-Méthylbenzotriazole
Formule: C₇H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014572
Numéro CAS: 13351-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité