3-Benzyl-1,3-oxazolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936664-1G OR936664-5G
APOSOR936664-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR936664-1G APOSOR936664-5G
3-Benzyl-1,3-oxazolidine 95%
3-Benzyl-1,3-oxazolidine
Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059028
Numéro CAS: 13657-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité