N-Acetyl-ε-caprolactam 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936673-25G OR936673-500G
APOSOR936673-25GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR936673-25G APOSOR936673-500G
N-Acetyl-ε-caprolactam 95%
N-Acetyl-epsilon-caprolactam
Formule: C₈H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003262
Numéro CAS: 1888-91-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité