2-Phényl-4,5-dihydro-1H-imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936688-25G OR936688-500G
APOSOR936688-25GEA 125 EUR InStock
APOSOR936688-25G APOSOR936688-500G
2-Phényl-4,5-dihydro-1H-imidazole 95%
2-Phényl-4,5-dihydro-1H-imidazole
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005180
Numéro CAS: 936-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité