4-Carbamoyltetrahydropyran 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide
OR9367-1G OR9367-5G
APOSOR9367-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR9367-1G APOSOR9367-5G
4-Carbamoyltetrahydropyran 98%
4-Carbamoyltetrahydropyran
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235066
Numéro CAS: 344329-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité