Phenyl acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936700-25G
APOSOR936700-25GEA 116 EUR InStock
APOSOR936700-25G
Phenyl acrylate 95%
Phenyl acrylate
Formule: C₉H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048145
Numéro CAS: 937-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité