2-Méthylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
OR936728-100G
APOSOR936728-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR936728-100G
2-Méthylbenzylamine 98%
2-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008112
Numéro CAS: 89-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité