Acide trans-2-méthyl-2-penténoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-2-Methylpent-2-enoic acid
OR936754-100G OR936754-25G
APOSOR936754-100GEA 290 EUR InStock
APOSOR936754-100G APOSOR936754-25G
Acide trans-2-méthyl-2-penténoïque 95%
Acide trans-2-méthyl-2-penténoïque
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002655
Numéro CAS: 16957-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité