Alcool 4-butoxybenzylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936762-25G OR936762-5G
APOSOR936762-25GEA 148 EUR InStock
APOSOR936762-25G APOSOR936762-5G
Alcool 4-butoxybenzylique 95%
Alcool 4-butoxybenzylique
Formule: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004657
Numéro CAS: 6214-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité