2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936792-1G OR936792-5G
APOSOR936792-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR936792-1G APOSOR936792-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formule: C₁₀H₉NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00489998
Numéro CAS: 1826-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité