Benzyl isopropenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Benzyloxy-1-propene, Isopropenyl Benzyl Ether
OR936797-1G OR936797-250MG
APOSOR936797-1GEA 415 EUR InStock
APOSOR936797-1G APOSOR936797-250MG
Benzyl isopropenyl ether 95%
Benzyl isopropenyl ether
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059913
Numéro CAS: 32783-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité