4-Butylresorcinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Butylbenzene-1,3-diol
OR936805-1G OR936805-250MG
APOSOR936805-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR936805-1G APOSOR936805-250MG
4-Butylresorcinol 98%
4-Butylresorcinol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01684800
Numéro CAS: 18979-61-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité