Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Dimethyl cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
OR936808-5G
APOSOR936808-5GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR936808-5G
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209581
Numéro CAS: 4841-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité