Benzenesulfonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR936811-100G OR936811-250G
APOSOR936811-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR936811-100G APOSOR936811-250G
Benzenesulfonamide 98%
Benzenesulfonamide
Formule: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007930
Numéro CAS: 98-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité