Azoxybenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936835-1G OR936835-25G OR936835-5G
APOSOR936835-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR936835-1G APOSOR936835-25G APOSOR936835-5G
Azoxybenzène 98%
Azoxybenzene
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019925
Numéro CAS: 495-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité