Methyl thiosalicylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-mercaptobenzoate
OR936843-1G OR936843-25G OR936843-5G OR936843-2.5G OR936843-10G
APOSOR936843-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR936843-1G APOSOR936843-25G APOSOR936843-5G APOSOR936843-2.5G APOSOR936843-10G
Methyl thiosalicylate 95%
Methyl thiosalicylate
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060678
Numéro CAS: 4892-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité