Pyridine-2,3-dicarbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR936850-250MGEA 154 EUR InStock
APOSOR936850-250MG APOSOR936850-1G
Pyridine-2,3-dicarbonitrile 95%
Pyridine-2,3-dicarbonitrile
Formule: C₇H₃N₃
MW: 129,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191682
Numéro CAS: 17132-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité